Imprimer
Phosphate de triéthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40001.14 40001.22 40001.36
40001.14EA 42.8 EUR
40001.14 40001.22 40001.36
Phosphate de triéthyle ≥99%
Phosphate de triéthyle
Purity: 99+% CAS No.: 78-40-0 Molecular Formula: (C2H5O)3P(O) Formula Weight: 182.16 Flash Point: 115°(240°F) Physical Form: Liquid Density: 1.072 Refractive Index: 1.4050 Odour: Mild Boiling Point: 215° Merck Reference: 14,9674 MDL No.: MFCD00009077
Formule: C₆H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,072
Point éclair: 115 °C (240 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009077
Numéro CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Indice Merck: 14,9674