Tributyle phosphate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 126-73-8
Molecular Formula: C12H27O4P
Formula Weight: 266.32
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.977
Refractive Index: 1.4240
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -80°
Boiling Point: 155-156°/10mm
Beilstein Reference: 1710584
Merck Reference: 14,9618
MDL No.: MFCD00009436
Formule:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Point d'ébullition: 155…156 °C (10 mmHg) Point de fusion: –80 °C Densité: 0,977 Point éclair: 152 °C (305 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009436 Numéro CAS: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Indice Merck: 14,9618 |