Tributyle phosphate 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Point d'ébullition: 289 °C (760 mmHg) Point de fusion: –79 °C Densité: 0,979 g/cm³ Point éclair: 146 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009436 Numéro CAS: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Indice Merck: 13,09692 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |