Imprimer
Phosphate de triisobutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18606.0100 8.18606.1000
8.18606.0100EA 29.9 EUR
8.18606.0100 8.18606.1000
Phosphate de triisobutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phosphate de triisobutyle
Formule: C₁₂H₂₇O₄P
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Densité: 0,985 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 126-71-6
EINECS: 204-798-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Molar Mass 266.32 g/mol
Boiling Point 272 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 2 hPa (103 °C)
Flash Point 133 °C DIN 51758
Density 0.965 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794