Imprimer
Bismuth (III) oxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.01862.9025 1.01862.1000
1.01862.9025EA 0 EUR
1.01862.9025 1.01862.1000
Bismuth (III) oxyde, Supelco®
Bismuth (III) oxyde
Formule: BiO₃
Point d'ébullition: 1890 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 825 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Indice Merck: 13,01273
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 820 °C
Molar Mass 465.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1890 °C
Density 8.93 g/cm3 (20 °C)