Bismuth (III) oxyde ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bismuth trioxyde
Purity: 99.99%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.9
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Formule:
BiO₃ Poids moléculaire: 465.96 g/mol Point d'ébullition: ∼1890 °C Point de fusion: 817 °C Densité: 8.9 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003462 Numéro CAS: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Indice Merck: 14,1273 |