Imprimer
Bismuth (III) oxyde ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bismuth trioxyde
10658.18 10658.30 10658.A1
10658.18EA 143 EUR
10658.18 10658.30 10658.A1
Bismuth (III) oxyde ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Bismuth (III) oxyde
Purity: 99.9995% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Formule: BiO₃
Poids moléculaire: 465.96 g/mol
Point d'ébullition: ∼1890 °C
Point de fusion: 817 °C
Densité: 8.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Indice Merck: 14,1273