Imprimer
Bismuth (III) oxyde 99.9%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 95.9 EUR
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Bismuth (III) oxyde 99.9%, très pur
Bismuth (III) oxyde
Formule: BiO₃
Point d'ébullition: 1890 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 825 °C
Densité: 8,9 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Indice Merck: 13,01273
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm