Pentaoxyde de diarsenic ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Arsenic pentoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1303-28-2
Molecular Formula: As2O5
Formula Weight: 229.79
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.32
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 315° dec.
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,798
UN No.: 1559
MDL No.: MFCD00003434
Formule:
As₂O₅ Poids moléculaire: 229.84 g/mol Point de fusion: 315 °C (déc.) Densité: 4.32 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003434 Numéro CAS: 1303-28-2 EINECS: 215-116-9 UN: 1559 ADR: 6.1 II Indice Merck: 14,798 |