Trioxyde de diarsenic ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Solubility: Slightly soluble in cold water. Soluble in boiling water, HCl, alkali hydroxide. Insoluble in alcohol, chloroform, and ether
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Formule:
As₂O₃ Point d'ébullition: 465 °C (subl.) Densité: 3,74 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003433 Numéro CAS: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN: 1561 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,804 |