Imprimer
Trioxyde de diarsenic 99.95-100.05% ACS étalon primaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
33289.14 33289.22
33289.14EA 147 EUR
33289.14 33289.22
Trioxyde de diarsenic 99.95-100.05% ACS étalon primaire
Trioxyde de diarsenic
Purity: 99.95-100.05 CAS No.: 1327-53-3 Molecular Formula: As2O3 Formula Weight: 197.84 Physical Form: Powder Density: 3.74 Melting Point: 312.3° Boiling Point: 465° subl. Merck Reference: 14,804 UN No.: 1561 MDL No.: MFCD00003433
Formule: As₂O₃
Point d'ébullition: 465 °C (subl.)
Densité: 3,74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003433
Numéro CAS: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,804