Trioxyde de diarsenic ≥99.996% (base métaux sauf Sb), Puratronic® (max. 0,002% Sb)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Anhydride arsénieux, di-Arsenic trioxyde
Purity: 99.996%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Formule:
As₂O₃ Poids moléculaire: 197.84 g/mol Point d'ébullition: 465 °C (subl.) Point de fusion: 312.3 °C Densité: 3.74 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003433 Numéro CAS: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN: 1561 ADR: 6.1 II Indice Merck: 14,804 |