Imprimer
Antimoine (V) oxyde ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pentoxyde d'antimoine, Pentoxyde de diantimoine
10643.06 10643.14 10643.22
10643.06EA 59.6 EUR
10643.06 10643.14 10643.22
Antimoine (V) oxyde ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Antimoine (V) oxyde
Purity: 99.998% CAS No.: 1314-60-9 Molecular Formula: Sb2O5 Formula Weight: 323.50 Physical Form: Powder Density: 3.78 Melting Point: 380° dec. Solubility: Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3 Merck Reference: 14,698 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011216
Formule: O₅Sb₂
Point de fusion: 380 °C (déc.)
Densité: 3,78
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011216
Numéro CAS: 1314-60-9
EINECS: 215-237-7
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,698