Imprimer
Antimoine (III) oxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.07835.2500 1.07835.9050
1.07835.2500EA 0 EUR
1.07835.2500 1.07835.9050
Antimoine (III) oxyde, Supelco®
Antimoine (III) oxyde
Formule: O₃Sb₂
Point d'ébullition: 1425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 654 °C
Densité: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011214
Numéro CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,00717
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.70 mg/l (20 °C)
Melting Point 656 °C (sublimed)
Molar Mass 291.49 g/mol
Bulk Density 800 - 1300 kg/m3
Boiling Point 1550 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (660 °C)
Density 5.4 g/cm3