Imprimer
Antimoine (III) oxyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trioxyde d'antimoine, Trioxyde de diantimoine
A11123.0E A11123.22 A11123.36
A11123.0EEA 282 EUR
A11123.0E A11123.22 A11123.36
Antimoine (III) oxyde ≥99%
Antimoine (III) oxyde
Purity: 99% CAS No.: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 Formula Weight: 291.50 Odour: Odourless Melting Point: 656° Boiling Point: 1550° subl. Merck Reference: 14,711 MDL No.: MFCD00011214
Formule: O₃Sb₂
Poids moléculaire: 291.52 g/mol
Point d'ébullition: 1550 °C (subl.)
Point de fusion: 656 °C
Densité: 5.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011214
Numéro CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00717