Imprimer
Antimoine (III) oxyde ≥99.6%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11579.18 11579.36 11579.A3
11579.18EA 44.2 EUR
11579.18 11579.36 11579.A3
Antimoine (III) oxyde ≥99.6%
Antimoine (III) oxyde
Purity: 99.6% min CAS No.: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 Formula Weight: 291.50 Physical Form: 1.1-1.8 Micron Powder Density: 5.67 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 656° Boiling Point: 1550° subl. Solubility: Slightly soluble in water, Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions Merck Reference: 14,711 MDL No.: MFCD00011214
Formule: O₃Sb₂
Point d'ébullition: 1550 °C (subl.)
Point de fusion: 656 °C
Densité: 5,67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011214
Numéro CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,711