Antimoine (III) oxyde ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1309-64-4
Molecular Formula: Sb2O3
Formula Weight: 291.50
Physical Form: Powder
Density: 5.67
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 656°
Boiling Point: 1550° subl.
Merck Reference: 14,711
MDL No.: MFCD00011214
Formule:
O₃Sb₂ Point d'ébullition: 1550 °C (subl.) Point de fusion: 656 °C Densité: 5,67 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011214 Numéro CAS: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,711 |