Imprimer
Bismuth (III) nitrate pentahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11748.22 A11748.36
A11748.22EA 40.7 EUR
A11748.22 A11748.36
Bismuth (III) nitrate pentahydraté ≥98%
Bismuth (III) nitrate pentahydraté
Purity: 98% CAS No.: 10035-06-0 Molecular Formula: Bi(NO3)3.5H2O Formula Weight: 485.07 (394.99anhy) Odour: Odourless Melting Point: 30° dec. UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149157
Formule: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Point d'ébullition: 75…80 °C (1013 hPa)
Densité: 2,83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149157
Numéro CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,1271