Bismuth (III) nitrate pentahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bismuth trinitrate pentahydrate
Formule:
Bi(NO₃)₃·5H₂O Poids moléculaire: 485.07 g/mol Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg) Point de fusion: 30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149157 Numéro CAS: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN: 1477 ADR: 5.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |