Imprimer
Bismuth (III) iodure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bismuth triiodide
Dans une ampoule sous argon
35681.06 35681.14
35681.06EA 309 EUR
35681.06 35681.14
Bismuth (III) iodure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Bismuth (III) iodure
Purity: 99.998% CAS No.: 7787-64-6 Molecular Formula: BiI3 Formula Weight: 589.69 Physical Form: -10 Mesh Granules, Ampouled under argon Density: 5.778 Melting Point: 408° Boiling Point: ca 500° Merck Reference: 14,1269 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010894
Formule: BiI₃
Poids moléculaire: 589.69 g/mol
Point d'ébullition: ∼500 °C
Point de fusion: 408
Densité: 5.778
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010894
Numéro CAS: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,1269