Imprimer
Triiodure d'arsenic ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
45067.18 45067.09
45067.18EA 661 EUR
45067.18 45067.09
Triiodure d'arsenic ≥98%
Triiodure d'arsenic
Purity: 98% CAS No.: 7784-45-4 Molecular Formula: AsI3 Formula Weight: 455.64 Physical Form: Small Pieces Density: 4.39 Melting Point: 140° Boiling Point: 424° Merck Reference: 14,803 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014170
Formule: AsI₃
Poids moléculaire: 455.64 g/mol
Point d'ébullition: 424 °C
Point de fusion: 140 °C
Densité: 4.39
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014170
Numéro CAS: 7784-45-4
EINECS: 232-068-4
UN: 1557
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,00843