Imprimer
Antimoine (III) iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triiodure d'antimoine, Antimoine triiodure
Dans une ampoule sous argon
42831.04 42831.09 42831.18
42831.04EA 121 EUR
42831.04 42831.09 42831.18
Antimoine (III) iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Antimoine (III) iodure
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-44-5 Molecular Formula: SbI3 Formula Weight: 502.46 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 420° Merck Reference: 14,710 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016322
Formule: I₃Sb
Poids moléculaire: 502.47 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C
Point de fusion: 168 °C
Densité: 4.676 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016322
Numéro CAS: 7790-44-5
EINECS: 232-205-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,710