Imprimer
Antimoine (III) iodure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triiodure d'antimoine, Antimoine triiodure
Dans une ampoule sous argon
35676.14 35676.03
35676.14EA 961 EUR
35676.14 35676.03
Antimoine (III) iodure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Antimoine (III) iodure
Purity: 99.998% CAS No.: 7790-44-5 Molecular Formula: SbI3 Formula Weight: 502.46 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 420° Solubility: Decomposed by water to SbOI. Merck Reference: 14,710 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016322
Formule: I₃Sb
Poids moléculaire: 502.47 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C
Point de fusion: 168 °C
Densité: 4.676 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016322
Numéro CAS: 7790-44-5
EINECS: 232-205-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,710