Imprimer
Adapters for universal centrifuges
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T330AD15 T330AD50
SIMPT330AD15EA 31.2 EUR
SIMPT330AD15 SIMPT330AD50
Adapters for universal centrifuges
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
These universal centrifuge adapters are made of acetal plastic.
  • Reusable and freezable (–90 °C)