Imprimer
Antimoine (V) fluorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.12034.0100 8.12034.0750 8.12034.1000 8.12034.1001 8.12034.1002 8.12034.2500 8.12034.9070 8.12034.9075 8.12034.9090
8.12034.0100EA 897 EUR
8.12034.0100 8.12034.0750 8.12034.1000 8.12034.1001 8.12034.1002 8.12034.2500 8.12034.9070 8.12034.9075 8.12034.9090
Antimoine (V) fluorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Antimoine (V) fluorure
Formule: F₅Sb
Poids moléculaire: 216.75 g/mol
Point d'ébullition: 149.4
Point de fusion: 7
Densité: 2.99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011219
Numéro CAS: 7783-70-2
EINECS: 232-021-8
UN: 1732
ADR: 8 (6.1) II
Indice Merck: 13,00702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula F₅Sb
Chemical formula SbF₅
Molar Mass 216.74 g/mol
Boiling point 149 - 150 °C (1013 hPa)
Density 2.99 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 7 °C
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Storage class 8B Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 14-20/22-34-51/53
S Phrase S 22-26-36/37/39-45-61