Imprimer
Amidon soluble (de la patate) Reag. USP, Ph. Eur. pour analyses
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
121096.1210 121096.0416 121096.1211
APPC121096.1210EA 118 EUR
APPC121096.1210 APPC121096.0416 APPC121096.1211
Amidon soluble (de la patate) Reag. USP, Ph. Eur. pour analyses
Amidon soluble
Indicator for iodometry.
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity IR Passes Test
pH sol. 2% 5.0 - 7.0
Insoluble Matter in H₂O Passes Test
Reducing Substances (as C₆H₁₂O₆) 0.7%
Loss on Drying at 100 °C 13 - 20%
Residue on Ignition (as SO₄) 1.5%
Sensitivity as Iodine Reagent Passes Test