Antimoine (III) fluorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Antimoine trifluorure, Trifluorure d'antimoine
Purity: 98%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Odour: Odourless
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Formule:
F₃Sb Point d'ébullition: 376 °C Point de fusion: 292 °C Densité: 4,379 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011218 Numéro CAS: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 UN: 2923 ADR: 8,II Indice Merck: 14,709 |