Antimoine (III) fluorure 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Antimoine trifluorure, Trifluorure d'antimoine
Formule:
F₃Sb Poids moléculaire: 178.76 g/mol Point d'ébullition: 376 Point de fusion: 292 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011218 Numéro CAS: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 UN: 2923 ADR: 8 II Indice Merck: 13,00715 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to grey Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥97.5 % |