Imprimer
Bismuth (III) chlorure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
89485.06 89485.14
89485.06EA 166 EUR
89485.06 89485.14
Bismuth (III) chlorure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Bismuth (III) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 7787-60-2 Molecular Formula: BiCl3 Formula Weight: 315.34 Physical Form: Crystalline Density: 4.75 Appearance: White Melting Point: 230-232° Boiling Point: ca 430° subl. Merck Reference: 14,1262 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003461
Formule: BiCl₃
Point d'ébullition: ∼430 °C (subl.)
Point de fusion: 230…232 °C
Densité: 4,75
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003461
Numéro CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,1262