Tribromure de phosphoryle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-59-5
Molecular Formula: POBr3
Formula Weight: 286.73
Physical Form: Lump
Density: 2.822
Melting Point: 56°
Boiling Point: 189°
Solubility: Decomposes in water. Soluble in ether, benzene, and sulfuric acid
Merck Reference: 14,7348
UN No.: 1939
MDL No.: MFCD00036298
As a chemical intermediate
Formule:
Br₃OP Point d'ébullition: 189 °C Point de fusion: 56 °C Densité: 2,822 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036298 Numéro CAS: 7789-59-5 EINECS: 232-177-7 UN: 1939 ADR: 8,II Indice Merck: 14,7348 |