Antimoine (III) bromure 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Antimoine tribromure, Tribromure d'antimoine
Purity: 99%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: Powder
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Characteristic
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Formule:
Br₃Sb Poids moléculaire: 361.47 g/mol Point d'ébullition: 280 °C Point de fusion: 96.6 °C Densité: 4.148 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016317 Numéro CAS: 7789-61-9 EINECS: 232-179-8 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 12,00747 |