Imprimer
Antimoine (III) bromure 97%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Antimoine tribromure, Tribromure d'antimoine
318400500 318402500
ACRO318400500EA 165 EUR
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimoine (III) bromure 97%, pur
Antimoine (III) bromure
Formule: Br₃Sb
Poids moléculaire: 361.47 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016317
Numéro CAS: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,00747
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %