Imprimer
Chlorure de fentine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorotriphénylstannane, Triphénylétain chlorure, Etain triphényle chlorure, Chlorure de triphénylétain
317291000 317290050 317295000
ACRO317291000EA 58.8 EUR
ACRO317291000 ACRO317290050 ACRO317295000
Chlorure de fentine 95%
Chlorure de fentine
Formule: C₁₈H₁₅ClSn
Point d'ébullition: 240 °C (13,5 mmHg)
Point de fusion: 103…108 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: ≥ 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000519
Numéro CAS: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration Argentometric ≥94 %