Imprimer
Diphénylsilane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
329770050 329770250
ACRO329770050EA 72 EUR
ACRO329770050 ACRO329770250
Diphénylsilane 97%
Diphénylsilane
Formule: C₁₂H₁₂Si
Poids moléculaire: 184.31 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C (13 mmHg)
Densité: 0.99 g/cm³
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003002
Numéro CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %