Imprimer
Diphénylétain dichlorure ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Etain diphényle dichlorure, Dichlorure de diphénylétain, Dichlorodiphénylstannane
71139.04 71139.09 71139.18
71139.04EA 33.3 EUR
71139.04 71139.09 71139.18
Diphénylétain dichlorure ≥95%
Diphénylétain dichlorure
Purity: 95% CAS No.: 1135-99-5 Molecular Formula: C12H10Cl2Sn Formula Weight: 343.81 Flash Point: 150°(302°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 41-43° Boiling Point: 333-337° dec. MDL No.: MFCD00000516
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
Poids moléculaire: 343.83 g/mol
Point d'ébullition: 333…337 °C (déc.)
Point de fusion: 41…43 °C
Point éclair: >150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000516
Numéro CAS: 1135-99-5
EINECS: 214-496-3
UN: 3146
ADR: 6.1 III