Imprimer
Phénylsilane 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
291690050 291690250 291691000
ACRO291690050EA 135 EUR
ACRO291690050 ACRO291690250 ACRO291691000
Phénylsilane 97+%
Phénylsilane
Formule: C₆H₈Si
Point d'ébullition: 120 °C (760 mmHg)
Densité: 0,87 g/cm³
Point éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013478
Numéro CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %