Imprimer
Phényltriméthoxysilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13827.14 A13827.22 A13827.36
A13827.14EA 34.9 EUR
A13827.14 A13827.22 A13827.36
Phényltriméthoxysilane ≥97%
Phényltriméthoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 2996-92-1 Molecular Formula: C6H5Si(OCH3)3 Formula Weight: 198.30 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4735 Melting Point: -25° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 2937896 MDL No.: MFCD00025689
Formule: C₉H₁₄O₃Si
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,070
Point éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025689
Numéro CAS: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9