Trichloro(phényl)silane 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₅Cl₃Si Point d'ébullition: 201 °C (760 mmHg) Point de fusion: –40 °C Densité: 1,321 g/cm³ Point éclair: 91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000479 Numéro CAS: 98-13-5 EINECS: 202-640-8 UN: 1804 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Hydroxyl value | 65 to 78 mg KOH/g |
Iodine value | 25 to 35 g I2/100 g |
Saponification value | 65 to 70 mg KOH/g |