Hexaméthyldisilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₈Si₂ Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa) Point de fusion: 13…15 °C Densité: 0,729 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008258 Numéro CAS: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 13 - 15 °C |
Molar Mass | 146.37 g/mol |
Boiling Point | 110 - 112 °C |
Flash Point | -6 °C |
Refractive Index | 1.4207 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.73 g/cm3 (20 °C) |