Hexabutyldiétain ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 813-19-4
Molecular Formula: C24H54Sn2
Formula Weight: 580.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 197-198°/10mm
Beilstein Reference: 3605476
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009417
Formule:
C₂₄H₅₄Sn₂ Point d'ébullition: 197…198 °C (10 mmHg) Densité: 1,152 Point éclair: 124 °C (255 °F) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00009417 Numéro CAS: 813-19-4 EINECS: 212-383-3 UN: 2788 ADR: 6.1,III |