Imprimer
1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,1,2,2-Tétraméthyl-1,2-diphényldisilane
H28705.06 H28705.03
H28705.06EA 168 EUR
H28705.06 H28705.03
1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane 95%
1,2-Diphényl-1,1,2,2-tétraméthyldisilane
Purity: 97% CAS No.: 1145-98-8 Molecular Formula: C16H22Si2 Formula Weight: 270.52 MDL No.: MFCD00054786
Formule: C₁₆H₂₂Si₂
Point d'ébullition: 111 °C
Point de fusion: 34…37 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054786
Numéro CAS: 1145-98-8