Imprimer
Tétrabutylétain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétra-n-butylétain, Tétrabutylstannane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08278.0025 8.08278.0100 8.08278.9050
8.08278.0025EA 26.2 EUR
8.08278.0025 8.08278.0100 8.08278.9050
Tétrabutylétain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrabutylétain
Formule: C₁₆H₃₆Sn
Poids moléculaire: 347.17 g/mol
Point d'ébullition: 145
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009422
Numéro CAS: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.008 g/l (20 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 347.15 g/mol
Boiling Point 140 °C (10 hPa)
Vapor Pressure 0.0014 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4742 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)