Tétrabutylétain ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétra-n-butylétain, Tétrabutylstannane
Purity: 95%
CAS No.: 1461-25-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4Sn
Formula Weight: 347.17
Flash Point: 107°(225°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.057
Refractive Index: 1.474
Odour: Mild
Melting Point: -97°
Boiling Point: 144-146°/10mm
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009422
Formule:
C₁₆H₃₆Sn Point d'ébullition: 144…146 °C (10 mmHg) Point de fusion: –97 °C Densité: 1,057 Point éclair: 107 °C (225 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009422 Numéro CAS: 1461-25-2 EINECS: 215-960-8 UN: 2788 ADR: 6.1,III |