Triéthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₆Si Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa) Point de fusion: –156,9 °C Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –3 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009018 Numéro CAS: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 116.28 g/mol |
Boiling Point | 107 - 109 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | -6 °C |
Refractive Index | 1.4117 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.73 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |