Imprimer
Triéthylsilane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
212920050 212920250 212921000 212925000
ACRO212920050EA 48 EUR
ACRO212920050 ACRO212920250 ACRO212921000 ACRO212925000
Triéthylsilane 99%
Triéthylsilane
Formule: C₆H₁₆Si
Poids moléculaire: 116.28 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -156.9
Densité: 0.72 g/cm³
Point éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009018
Numéro CAS: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable