Imprimer
Triisopropylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41359.0010 8.41359.0200
8.41359.0010EA 59.1 EUR
8.41359.0010 8.41359.0200
Triisopropylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilane
Formule: C₉H₂₂Si
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009657
Numéro CAS: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 84 - 85 °C (46.7 hPa)
Flash Point 35 °C
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)