Imprimer
Triisopropylsilane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L09585.14 L09585.06 L09585.22 L09585.PG L09585.PF
L09585.14EA 113 EUR
L09585.14 L09585.06 L09585.22 L09585.PG L09585.PF
Triisopropylsilane ≥98%
Triisopropylsilane
Purity: 98% CAS No.: 6485-79-6 Molecular Formula: C9H22Si Formula Weight: 158.36 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Mild Boiling Point: 166° Beilstein Reference: 1733718 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009657
Formule: C₉H₂₂Si
Point d'ébullition: 166 °C
Densité: 0,773
Point éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009657
Numéro CAS: 6485-79-6
ADR: 3,III