Triisopropylsilane 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₂₂Si Poids moléculaire: 158.36 g/mol Point d'ébullition: 84…86 °C (35 mmHg) Densité: 0.773 g/cm³ Point éclair: 37 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009657 Numéro CAS: 6485-79-6 UN: 1993 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |