Imprimer
Tributylétain hydrure 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
215730100 215730500 215732500
ACRO215730100EA 61.1 EUR
ACRO215730100 ACRO215730500 ACRO215732500
Tributylétain hydrure 97%
Tributylétain hydrure
Formule: C₁₂H₂₈Sn
Point d'ébullition: 80 °C (,4 mmHg)
Point de fusion: ? 0 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009416
Numéro CAS: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %