Imprimer
Tributylétain fluorure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorotributylstannane, Etain tributyle fluorure, Fluorure de tributylétain
39602.14 39602.06
39602.14EA 185 EUR
39602.14 39602.06
Tributylétain fluorure
Tributylétain fluorure
CAS No.: 1983-10-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3SnF Formula Weight: 309.04 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013547
Formule: C₁₂H₂₇FSn
Poids moléculaire: 309.05 g/mol
Point de fusion: 248…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013547
Numéro CAS: 1983-10-4
EINECS: 217-847-9
UN: 3146